Learn More
Solución tampón R1 para el ajuste de la fuerza iónica total de la Farmacopea europea, Fisher Chemical™

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Marca: Fisher Chemical SOL 103 1L
Especificaciones
Total ionic strength adjustment buffer R1 | |
1000 mL | |
Frasco | |
Eu. farmacopea Referencia |
Seguridad y manipulación
- Buffer for Adjustment of Total Ionic Force. European Pharmacopoeia Ref: 4008800 (SOL 103)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.