Learn More
Fisherbrand™ Bloques de ahorro de tampón
Reducir físicamente el volumen en los compartimentos positivos y negativos de la cámara de gel, reduciendo así los requisitos de tampón.
Marca:  Fisherbrand™ MSMIDIBSB
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11867633
  • 38.95€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Volúmenes económicos de tampón y gel bajos
  • Disponible para unidades de gel horizontal MultiSUB
Especificaciones
Especificaciones
Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi
Bloque de ahorro de tampón
2 unidad
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Certificados
    Promociones
    Promociones
    Título del producto
    Fisherbrand™ Bloques de ahorro de tampón > Para su uso con: Unidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel Midi