Learn More
Buffer Concentrated Solution pH2.00 (Glycine), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
111.00€ - 600.00€
Especificaciones
Color Incolora
pH 2
Forma física Líquido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10080632
Ver documentos
Fisher Chemical
J/2800C/05
1AMP.
600.00€
1 ampolla
10214390
Ver documentos
Fisher Chemical
J/2800C/90
6 Ampules Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Especificaciones
Incolora
2
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Buffer Concentrated Solution pH2.00 (Glycine), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™