Learn More
Concentrado de tampón de pH 9,00, concentrado de tampón pH 9,00, Honeywell Fluka™
para 500 ml de solución tampón, tetraborato de sodio/ácido clorhídrico
Marca:  Honeywell-Fluka 38748-6X1EA
Código de producto. 15695330
  • 176.60€ / paquete de 6
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Buffer concentrate pH 9.00
≥92.0000%, ≥0.2000%
<5.0000%
Buffer
Buffer concentrate pH 9.00
7647-01-0, 1330-43-4
6 x 1 Ea.
Ampolla
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Concentrado de tampón de pH 9,00, concentrado de tampón pH 9,00, Honeywell Fluka™ > 6 AMPOLLAS DE 1 EA