Learn More
Buffer concentrate pH 2.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / hydrochloric acid / sodium chloride, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer concentrate pH 2.00 |
Nombre de nota | For 500 ml buffer solution, citric acid / hydrochloric acid / sodium chloride |
CAS | 7647-01-0, 7732-18-5, 7647-14-5, 100-56-1 |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≥90.0000% |
Cantidad | 6 x 1 Ea. |
Tipo de solución | Buffer |
Número MDL | MFCD00137248 |
Envase | Ampolla |
Número UN | UN1789 |
Título del producto
Buffer concentrate pH 2.00, For 500 ml buffer solution, citric acid / hydrochloric acid / sodium chloride, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido