Learn More
Concentrado de tampón de pH 10, para 500 ml de solución tampón, solución de tetraborato de sodio/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Quantità:
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | Buffer concentrate pH 10.00 |
Nota nome | For 500 ml buffer solution, sodium tetraborate / sodium hydroxide solution |
Punti di ebollizione | 100°C |
CAS min. % | ≥90.0000%, ≥1.0000% |
CAS max % | ≤100.0000%, <5.0000% |
CAS | 1330-43-4, 1310-73-2 |
Quantità | 6 x 1 Ea. |
Tipo di soluzione | Buffer |
Imballaggio | Ampolla |
Título del producto
Concentrado de tampón de pH 10, para 500 ml de solución tampón, solución de tetraborato de sodio/hidróxido sódico, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido