Learn More
BUCHI Matraces de evaporación de gran capacidad
Standard glass flasks for use with various Rotavapor Evaporator models
880.00€ - 890.00€
Especificaciones
Material | Vidrio estándar |
---|---|
Tipo | Matraz de evaporación |
Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio R-153 y R-220 |
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Price | Quantity & Availability | ||||
10523092
|
BUCHI
027469 |
10 L | R-153 and R-220 rotary evaporator |
890.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10267813
|
BUCHI
027470 |
6 L | Rotavapor R-153 y R-220 |
880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Vidrio industrial inerte (borosilicato 3.3, ISO/DIN 3585)
- Disipación de tensión a 540 °C
Specifications
Vidrio estándar | |
Matraz de evaporación | |
Evaporador giratorio R-153 y R-220 |