Learn More
BUCHI Matraces de evaporación de gran capacidad
Standard glass flasks for use with various Rotavapor Evaporator models
Marca: BUCHI 027469
Detalles adicionales : Peso : 2.43000kg
Descripción
- Vidrio industrial inerte (borosilicato 3.3, ISO/DIN 3585)
- Disipación de tensión a 540 °C
Especificaciones
Standard Glass | |
Evaporating Flask | |
R-153 and R-220 rotary evaporator | |
10 L |