Learn More
BUCHI Matraces de evaporación de gran capacidad
Standard glass flasks for use with various Rotavapor Evaporator models
Brand: BUCHI 027470
Additional Details : Peso : 1.93000kg
Description
- Vidrio industrial inerte (borosilicato 3.3, ISO/DIN 3585)
- Disipación de tensión a 540 °C
Specifications
Vidrio estándar | |
Matraz de evaporación | |
Rotavapor R-153 y R-220 | |
6 L |