Learn More
Notrax Capa Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con diseño de burbuja único
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
150 cm
1830 cm
Anchura (métrico):
60 cm
91 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Patrón de canal corrugado que se extiende para una base segura
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
- Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | Vinilo microcelular |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |