Learn More
BTX™ Kits de electrodos Array™ de dos agujas
Diseñado para la administración in vivo de fármacos o genes
636.00€ - 697.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Línea de productos | BTX Electroporation |
Tensión | 0/500V |
Longitud del electrodo (imperial) | 0,78 in |
Includes:
- Handle
- Six two-needle arrays
Código de producto | Marca | Tamaño de la separación (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de la separación (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15407290
|
BTX™
450167 |
10 mm |
697.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15417290
|
BTX™
450168 |
5 mm |
636.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Consta de un mango de matriz reutilizable y una matriz estéril y desechable de dos agujas.
- Permite una inyección directa, sencilla, económica y segura de tejido muscular para la administración de ADN plasmídico
- Compatible con ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
- Se suministra en un práctico kit con mango Delrin y matriz de agujas de acero inoxidable de 20 mm (paquete de 6), o también puede pedir los componentes por separado (el tamaño de mango debe coincidir con el tamaño de matriz de agujas).
Dos tamaños
- Conjunto de 5 mm y mango recomendado para masas musculares pequeñas tales como el tibial de ratón
- Tamaño de 10 mm adecuado para masas musculares más grandes como el gastrocnemio de rata
Especificaciones
Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular | |
BTX Electroporation | |
0,78 in | |
10 μs a 99 ms. en PBS | |
Non-sterile | |
Onda cuadrada |
Acero inoxidable | |
0/500V | |
20 mm | |
De 5 °C a 40 °C | |
Banana Cables |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BTX™ Kits de electrodos Array™ de dos agujas