Learn More
BTX™ Kits de electrodos Array™ de dos agujas
Click to view available options
Tamaño de la separación (métrico):
5 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
- Asa
- Seis matrices de dos agujas
- Consta de un mango de matriz reutilizable y una matriz estéril y desechable de dos agujas.
- Permite una inyección directa, sencilla, económica y segura de tejido muscular para la administración de ADN plasmídico
- Compatible con ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
- Se suministra en un práctico kit con mango Delrin y matriz de agujas de acero inoxidable de 20 mm (paquete de 6), o también puede pedir los componentes por separado (el tamaño de mango debe coincidir con el tamaño de matriz de agujas).
Dos tamaños
- Conjunto de 5 mm y mango recomendado para masas musculares pequeñas tales como el tibial de ratón
- Tamaño de 10 mm adecuado para masas musculares más grandes como el gastrocnemio de rata
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Administración de fármacos o genes in vivo, terapia génica muscular |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, ECM 2001, ECM 630 |
| Material | Acero inoxidable |
| Línea de productos | BTX Electroporation |
| Tipo de producto | Electroporation accessories |
| Tensión | 0/500V |
| Descripción | 2-Needle Array Kit, 10 mm, Pkg. of 6, with Handle |
| Forma del electrodo | Twin needle |
| Incluye | Asa de 10 mm, matriz de 2 agujas de 6 x 10 mm |
| Longitud del electrodo (imperial) | 0,78 in |
| Mostrar más |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.