missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTLA/CD272 Antibody (753131), PE, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7600P
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BTLA/CD272 Monoclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
BTLA/CD272 | |
Monoclonal | |
PE | |
PBS | |
Rat | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Mouse | |
Purified |
Western Blot | |
753131 | |
Western Blot | |
B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse BTLA, Met1-Pro176, Accession # Q7TSA3 | |
0.1 mL | |
Cell Cycle and Replication, Phospho Specific | |
151888 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BTLA/CD272 Antibody (753131), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido