Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro BS/IP/SL para líquidos transparentes (no certificado)
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca: Paragon Scientific™ BSIPSL4ANC
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
De 6000 a 30 000 cSt | |
30 | |
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
No | |
D 445, D 446 | |
4A |
Tiempo de espera: 4 semanas