Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro BS/IP/SL(S) para líquidos transparentes
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
Marca:  Paragon Scientific™ SHORT07NC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16000400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Especificaciones
De 200 a 1000 cSt
1
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
No
D 445, D 446
7
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Paragon Scientific™ Viscosímetro BS/IP/SL(S) para líquidos transparentes > Intervalo de viscosidad: De 200 a 1000 cSt
Tiempo de espera: 4 semanas