Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro BS/IP/SL(S) para líquidos transparentes
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
1,05 min
De 2,1 a 3 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 3,8 a 10 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de viscosidad | De 2,1 a 3 cSt |
| Calibrated | No |
| Constante aproximada | 0,003 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
| Tamaño | 2 |
Tiempo de espera: 4 semanas