Learn More
Solución de indicador morado de bromocresol al 0,04 % de acuerdo con la Farmacopea europea (EP), Reagecon
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
Marca: Reagecon 1012701
Descripción
- Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
- Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
- Para las titulaciones manuales; el titulador de indicador o el analito cambian el color y este cambio es, con diferencia, el método más importante de detección de punto final en dichas titulaciones.
- Una solución indicadora de máxima calidad como la de Reagecon facilita la detección de punto final, de forma clara e inequívoca, y es esencial para una titulación manual precisa.
Especificaciones
0.0004 | |
Frasco de HDPE | |
100 mL | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- BROMOCRESOL PURPLE SOLUTION
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1127125C1 | Certificado de análisis | 15/04/2025 | 1012701 |
1127124A1 | Certificado de análisis | 19/02/2025 | 1012701 |
1127123G1 | Certificado de análisis | 16/01/2024 | 1012701 |
1127121L1 | Certificado de análisis | 25/01/2022 | 1012701 |
1127120L1 | Certificado de análisis | 19/10/2021 | 1012701 |