Learn More
Solución de bromo (bromuro-bromato), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15663520
Solución de bromo (bromuro-bromato), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15663520 Tienda Honeywell Fluka Productos
2 L, 2 litros
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
Código de producto. 15663520
Marca: Honeywell-Fluka 3186982L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,05 M de Br2 (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00143870
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine (Bromide-Bromate) Solution
Cantidad 2 L
Número UN NONH for all modes of transport
Densidad 1.005g/mL at 25°C
compliance-icons
Product Identifier
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Hazard Statement
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium bromate, potassium bromide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solución de bromo (bromuro-bromato), Honeywell Fluka™ >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.