Learn More
Solución de bromuro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Especificaciones
Especificaciones
La solución contiene | H2O |
Concentración | 1 g/L |
Cantidad | 100 mL |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1091693 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | A 008 100 |
1004844 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | A 008 100 |
1026467 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | A 008 100 |
1049798 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | A 008 100 |
1011176 | Certificado de análisis | 03/03/2025 | A 008 100 |
Título del producto
Solución de bromuro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido