Learn More
Solución de bromuro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12922095
Solución de bromuro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12922095 Tienda Fisher Chemical Productos
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Código de producto. 12922095
Marca: Fisher Chemical A 008 250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 250 mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote1087181 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Código de productoA 008 250
Número de lote1014085 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoA 008 250
Título del producto
Solución de bromuro para cromatografía iónica, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™ >