Learn More
BRCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA5122190
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17783584
  • 156.00€ / 20 microlitros
Descripción
Breast Cancer Type 2 susceptibility protein (BRCA2) is a tumor-suppressor protein reported to be involved in double-strand break repair, homologous recombination and S-phase checkpoint activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 20 μL; Unconjugated