Learn More
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos con calefacción de la serie MH
Equipe su laboratorio con un clásico del sector. Los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y la proporcionarán años de uso fiable.
Marca:  Branson Ultrasonics™ CPX-952-337R
1402.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13443619
  • 1865.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Equipe su laboratorio con un clásico del sector.Los limpiadores de ultrasonidos de sobremesa Branson ofrecen una construcción sólida además de un diseño de alta tecnología y la proporcionarán años de uso fiable.
Los limpiadores Bransonic de la serie MH son conocidos por ofrecer un nivel de precisión y fiabilidad.
  • La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias y crea una cavitación constante en todo el depósito
  • Transductores industriales resistentes de 40 kHz
  • Controles situados en la parte superior y la parte trasera del depósito de limpieza, en un panel de la torre de control de fácil acceso que se eleva por encima del depósito para evitar daños de soluciones de limpieza
  • Actividad constante/seguimiento de potencia: Mantiene automáticamente la potencia de ultrasonidos ajustando los cambios
  • del nivel de líquido y la temperatura causados por la carga ligera/pesada
  • Cómodos purgadores incorporados en los modelos de 2,27 y 3,40 l (0,5 y 0,75 gal)
  • Los drenajes de depósito con válvulas están incorporados en los modelos de 6,81 l (1,5 gal) y superiores
  • Cuerpo de plástico, resistente a productos químicos
  • Cubierta de depósito incluida
Especificaciones
Especificaciones
Ninguno, dial de control
60 min
230/240 V
5,7 L
Tapa y drenaje del depósito
12 lb
2 años
Plástico
40 kHz
1,5 gal
29 x 15 x 15 cm (11,5 x 6 x 6 in)
M3800H-E
5,4 kg
CEE 7/7 (Europa continental)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Branson Ultrasonics™ Baño de limpieza de ultrasonidos con calefacción de la serie MH > M3800H-E; capacidad: 5,7 l; 39,7 x 31,7 x 37,7 cm (an. x p. x al.)