Learn More
BRAND™ Set básico de micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Las unidades se pueden utilizar fácilmente con una mano y poseen un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™
Marca: BRAND™ 704793
Includes: Contenido del set:
- Tres micropipetas de volumen ajustable
- Tres soportes para montaje en gradilla/estante
- Tres cajas de puntas de polipropileno cargadas
Descripción
- Disponibles como conjunto estándar, conjunto de tamaño pequeño, conjunto de tamaño mediano y conjunto de tamaño grande
Especificaciones
Autoclavable | |
1 | |
Conjunto estándar | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio |
Laboratorio | |
Transferpette | |
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl | |
Micropipeta de volumen ajustable D-10, D-100, D- D1000, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas |
Título del producto
BRAND™ Set básico de micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S > Standard Set; Volume range: 0.5 to 10μL, 10 to 100μL and 100 to 1000μL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido