Learn More
BRAND™ Accessories for PLT™ (Pipette Leak Testing) Units
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de pipetas monocanal
Adaptador de pipetas multicanal
Filtros de repuesto de polietileno
Fuente de alimentación universal: 100-240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación):
Prueba sin puntas
Pruebas con consejos
Testing with or without Tips
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
Se utiliza con la unidad de pruebas de fugas en pipeta BRAND& trade PLT&trade Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes:
- El adaptador de pipetas multicanal incluye cuatro enchufes
- Filtros de polietileno de repuesto
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas con puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de pipeta monocanal para pruebas sin puntas de prueba, incluye enchufe
- Adaptador de corriente universal, 100-240 V, 50/60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
Puntas compatibles | Todas las pipetas de desplazamiento de aire (excepto Gilson de 10 ml sin puntas) |
Descripción | Adaptador de pipeta monocanal, para pruebas sin puntas, incluye tapones |
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
Color | Negro |
Desechables | No |
Para utilizar con | Unidad PLT |
Material | Silicona |
Número de canales | 1 |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Adaptador de pipetas monocanal |
Mostrar más |
Título del producto
BRAND™ Accessories for PLT™ (Pipette Leak Testing) Units >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido