Learn More
BRAND™ Microplaca de fondo plano InertGrade™ 96 Pocillos, no adherente
Color:Blanco, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca: BRAND™ 781910
1035.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La tecnología de hidrogel optimiza las características de la superficie para suprimir las interacciones de células o proteínas con el plástico de poliestireno.
- Construcción de poliestireno
- Estéril
- 96 pocillos
- Fondo plano o redondo
- Negro, Blanco o claro
- Incluye tapa
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Plano |
Con tapa | |
Blanco, Fondo transparente | |
96 | |
No adherente | |
1/pack |
Título del producto
BRAND™ Microplaca de fondo plano InertGrade™ 96 Pocillos, no adherente > Blanco; fondo F transparente; volumen del pocillo: 350 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido