Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos
Una excelente elección para la mayoría de ELISAs estándar así como inmunoensayos en fase sólida
Marca:  BRAND™ 781724
337.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10477863
  • 378.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 28-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Optimizado para la inmovilización de IgG
  • Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones
  • Diseñado para minimizar la contaminación cruzada
  • Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar
  • No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Blanco
96
330 μl
Para la mayoría de ELISAs estándar así como sólido inmunoensayos de fase
Sin tapa
Alta adherencia
Poliestireno
No estéril
Redondo
100/caja
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos > Blanco; fondo en U; 330μl