Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos
Una excelente elección para la mayoría de ELISAs estándar así como inmunoensayos en fase sólida
Marca: BRAND™ 781727
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Optimizado para la inmovilización de IgG
- Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones
- Diseñado para minimizar la contaminación cruzada
- Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar
- No estéril
Información de órdenes
El embalaje consiste 20 en pilas 5 de placas cada una (100 placas). Cada pila viene con una tapa.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
U | |
100/caja |
Sin tapa | |
Negro | |
96 | |
330 μl | |
Para la mayoría de ELISAs estándar así como sólido inmunoensayos de fase |
Título del producto
BRAND™ Microplacas BRANDplates immunoGrade™ de 96 pocillos > Negro; fondo en U; 330μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido