Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™ BIO-CERT™, de 2 a 200 ul
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 2 a 200 μl se han certificado de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Las graduaciones a los 20 y 100 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen.
75.55€ - 101.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
Código de producto | Marca | Formato | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10578921
|
BRAND™
732128 |
Recarga | TipRefill, 10 gradillas de 96 unidades |
78.45€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15164917
|
BRAND™
732228 |
Gradilla | TipBox, 10 cajas de 96 unidades |
101.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15104927
|
BRAND™
732268 |
Gradilla | TipStack, 10 gradillas de 96 unidades, dos cajas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene DiHEMDA ni oleamida
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones en 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones estándar y de retención ultra baja
- Disponibles en cómodos formatos de gradillas apilables
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color amarillo
Puntas de retención ultra baja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea y sin defectos para ofrecer baja tensión de superficie y baja retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad notablemente superior cuando se trabaja con medios de gran importancia
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia química
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
Incolora | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Sí | |
Polipropileno |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Universal | |
Bio-Cert™ | |
20, 100 μl |