Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™ BIO-CERT™, de 2 a 200 ul
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de pipeta BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 2 a 200 μl se han certificado de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Las graduaciones a los 20 y 100 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen.
Marca: BRAND™ 732228
88.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduación a los 20 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en prácticos formatos de gradillas apilables
- Las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color amarillo
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
Incolora | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Sí | |
Polipropileno |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
TipBox, 10 cajas de 96 unidades | |
Bio-Cert™ | |
20, 100 μl |