Descripción
- Diseñado para adaptarse a la Transferpette™ línea de micropipetas
- Compatibilidad probada con otras micropipetas de varios fabricantes.
- Fabricado y envasado en condiciones de sala limpia certificadas según ISO 14644-1, Clase 7 y 8
- Elaborado con materias primas puras de alta calidad, libres de DiHEMDA y oleamida.
- No se utilizan agentes desmoldantes como estearatos y erucamida en el proceso de producción.
- Paletizado BIO-CERT™ Se garantiza que las puntas de calidad están libres de ADN, DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones a los 20 y 100 μL para comprobaciones rápidas de volumen
- Disponibles en prácticos formatos ecológicos de gradillas apilables
- Las puntas en rack son incoloras y se colocan en bandejas de puntas de color amarillo.
- Las TipBoxes están hechas de 100% PP y son totalmente reciclables.
- El sistema de recarga TipRack reduce los residuos en más de un 20% en comparación con TipBox
Specifications
Specifications
| Descripción | BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos |
| Volumen (métrico) | De 2 a 200 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Color de gradilla | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (imperial) | 1,97 in |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Show More |