Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta BRAND™ BIO-CERT™, de 0.5 a 20 ul
Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN
84.69€ - 112.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 0,5 a 20 μl |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 1,81 in |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15134907
|
BRAND™
732124 |
Universal | Recarga |
85.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15144917
|
BRAND™
732224 |
Universal | TipBox |
112.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15124937
|
BRAND™
732324 |
Retención baja, Slender | TipBox estéril, ULR |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15114927
|
BRAND™
732264 |
Universal | Pila de puntas, 2 x 5 rellenos de 96 cada una. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15124947
|
BRAND™
732364 |
Retención baja, Slender | TipStack, ULR, 2 x 5 rellenos de 96 unidades cada uno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Se adapta a pipetas con puntas ultramicro/«cristal»“”
- Diseño delgado
- Graduación a los 2 y 10 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en prácticos formatos ecológicos de gradillas apilables
- Las puntas son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
De 0,5 a 20 μl | |
Incolora | |
1,81 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Yes | |
PP (polipropileno) |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
4,6cm | |
Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen | |
Bio-Cert | |
2, 10 μl |