Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Se adapta a pipetas con puntas ultramicro/«cristal»“”
- Diseño delgado
- Graduación a los 2 y 10 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en prácticos formatos ecológicos de gradillas apilables
- Las puntas son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 20 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 1,81 in |
| Longitud (métrico) | 4,6cm |
| Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
| Para utilizar con (aplicación) | Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen |
| Formato | TipBox estéril, ULR |
| Mostrar más |