Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Puntas de pipeta, 0,5 a 20 μL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15144917 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Estrecho
Retención baja, Narrow
Universal
Formato:
Caja
Recarga
Envase:
Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas
TipBox, 10 cajas de 96 unidades
TipRack
TipStack, 10 cajas de 96 unidades, dos cajas
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de punta Formato Envase unitSize
15144917 Estrecho Caja TipRack 960 PCS
15134907 Estrecho Recarga Recambio de puntas, 10 unidades x 96 puntas 960 PCS
15124937 Retención baja, Narrow Caja TipBox, 10 cajas de 96 unidades paquete de 960
15114927 Universal Recarga TipStack, 10 cajas de 96 unidades, dos cajas paquete de 960
15124947 Retención baja, Narrow Recarga TipStack, 10 cajas de 96 unidades, dos cajas paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15144917 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 732224
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
  • Se adapta a pipetas que utilizan puntas ultramicro/'de cristal'
  • Diseño delgado
  • Graduación a los 2 y 10 años μL para verificación rápida del volumen
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en prácticos formatos ecológicos de gradillas apilables
  • Las puntas son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de baja retención.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción BIO-CERT™ Calidad en el manejo de líquidos
Volumen (métrico) De 0,5 a 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Incolora
Color de gradilla Gris
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (imperial) 1,81 in
Longitud (métrico) 4,6cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Alta translucidez, expulsión sencilla y baja cantidad de residuos, rápida comprobación del volumen
Método de esterilización Radiación beta
Formato Caja
Estilo de punta Estrecho
Envase TipRack
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) Ajuste universal Ultramicro
Graduado Sí
Línea de productos Bio-Cert
Material Polipropileno
Graduaciones 2, 10 μL