Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™ nano-cap™
Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN
Marca: BRAND™ 732722
130.01 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.07000kg
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Aptas para su uso con el submicro Transferpette S (03-837-317)
- Presentan un aumento capilar que resulta visible incluso a simple vista para volúmenes pequeños de hasta 0,1 μl
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja
- Disponibles en formato de gradilla práctico y ecológico
- Las puntas son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
0,1 a 1 μL | |
Estéril | |
1, 45 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Bio-Cert™ Nano-cap™ |
Con filtro | |
Incoloro | |
3,7 cm | |
Racl | |
Transferpette™ S | |
Polipropileno |