Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™ nano-cap™
Sin endotoxinas, ATP, ARNasa ni ADN
125.00€ - 152.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,1 a 1 μL |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incoloro |
Longitud (imperial) | 1, 45 in |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15174957
|
BRAND™
732622 |
Universal | Recarga |
141.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15104977
|
BRAND™
732722 |
Universal | Racl |
152.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15144987
|
BRAND™
732822 |
Retención baja | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Aptas para su uso con el submicro Transferpette S (03-837-317)
- Presentan un aumento capilar que resulta visible incluso a simple vista para volúmenes pequeños de hasta 0.1 μl
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja
- Disponibles en formato de gradilla práctico y ecológico
- Las puntas son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color gris
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
0,1 a 1 μL | |
Estéril | |
1, 45 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Bio-Cert™ Nano-cap™ |
Con filtro | |
Incoloro | |
3,7 cm | |
Transferpette™ S | |
Polipropileno |