Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 200 ul
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 200 μl son estériles y no contienen contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Las graduaciones marcadas a los 50 y 100 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen. Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
103.00€ - 126.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 5 μl a 200 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de punta | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15164977
|
BRAND™
732732 |
Universal | Gradilla |
126.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15194987
|
BRAND™
732832 |
Retención baja | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Para todas las pipetas con código de color amarillo
- El polipropileno de alta pureza no contiene diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones en 50 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones estándar y de retención ultra baja
- Disponibles en un cómodo y ecológico formato de gradilla, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en bandejas de puntas de color gris
Puntas de retención ultra baja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea y sin defectos para ofrecer baja tensión de superficie y baja retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad notablemente superior cuando se trabaja con medios de gran importancia
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles que pueden provocar la pérdida de muestras
- Alta resistencia química
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
5 μl a 200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
5,3cm | |
BIO-CERTTM | |
50 μl, 100 μl |
Con filtro | |
Incolora | |
2,08 in | |
Amarillo | |
Polipropileno |