Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 200 ul
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 200 μl son estériles y no contienen contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Las graduaciones marcadas a los 50 y 100 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen. Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
Marca:  BRAND™ 732732
107.52 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21712" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.23800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15164977
  • 126.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para todas las pipetas con código de color amarillo
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Graduaciones a los 50 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en práctico formato de gradilla ecológica, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color verde
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
Especificaciones
5 μl a 200 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
5,3cm
Universal
BIO-CERTTM
50 μl, 100 μl
Con filtro
Incolora
2,08 in
Gradilla
Amarillo