Learn More
BRAND™ Puntas con filtro BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 200 ul
Fabricadas con polipropileno de alta pureza y sin oleamida ni diHEMDA. Las puntas de filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, de 5 a 200 μl son estériles y no contienen contaminantes biológicos. Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos. Las graduaciones marcadas a los 50 y 100 μl proporcionan una evaluación rápida del volumen. Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
Marca: BRAND™ 732832
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg
Descripción
- Para todas las pipetas con código de color amarillo
- El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
- Certificadas de manera independiente como estériles y libres de contaminantes biológicos
- Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
- Graduaciones a los 50 y 100 μl para una rápida comprobación del volumen
- Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
- Disponibles en práctico formato de gradilla ecológica, las puntas en gradilla son incoloras y se colocan en una bandeja de puntas de color verde
Puntas con retención ultrabaja
- Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
- Superficie homogénea sin defectos para niveles bajos de tensión superficial y retención de muestras
- Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
- Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes y otros líquidos difíciles que pueden aumentar la pérdida de muestras
- Alta resistencia a productos químicos
- Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de filtración o de retención baja
Especificaciones
De 5 a 200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
5,3cm | |
Retención baja | |
Bio-Cert | |
50, 100 μl |
Con filtro | |
Incolora | |
2,08 in | |
Gradilla | |
Amarillo | |
PP (polipropileno) |