Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC BRANDplates™
Insertos individuales estériles
Marca: BRAND™ 782826
318.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07600kg
Descripción
Especificaciones
Paredes lisas | |
BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos | |
48 |
Membrana PC de 1,0 µm | |
13 mm |