Learn More
BRAND™ Insertos de una sola membrana de PC BRANDplates™
Insertos individuales estériles
345.00€ - 348.00€
Especificaciones
Descripción Paredes lisas
Para utilizar con (equipo) BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
Altura (métrico) 13 mm
Cantidad 48
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
15690607
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
782806
Membrana PC de 0,4 µm
345.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15670617
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
782826
Membrana PC de 1,0 µm
348.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15680627
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
782846
Membrana PC de 3,0 µm
348.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15670637
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
782866
Membrana PC de 8,0 µm
348.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Innovadoras placas de cultivo celular e insertos para el cultivo celular y de tejidos manual y automático
  • El sistema de insertos BRANDplates™, desarrollado en colaboración con Fraunhofer Gesellschaft, constituye una innovadora ampliación de la gama de cultivos celulares BRAND existente
  • Consta de dos placas de cultivo celular diferentes y dos versiones de insertos de cultivo celular, que también pueden combinarse entre sí
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Paredes lisas
    BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
    13 mm
    48