Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UE con Brady Workstation LAB Suite
La impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica es ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen en muchos materiales diferentes dentro de los siguientes mercados: aeroespacial, defensa y transporte colectivo, electrónica, automoción, logística, electricidad, voz y datos y laboratorio.
Marca: Brady™ 306889
Descripción
- Impresora industrial de sobremesa de transferencia térmica
- Ideal para clientes que requieren una impresión fiable de gran volumen en muchos materiales diferentes dentro de los siguientes mercados:
- Industria aeroespacial
- Defensa y transporte colectivo
- Industria electrónica
- Automoción
- Logística
- Equipo eléctrico
- Voz y datos
- Laboratorio
- Garantiza una impresión precisa en fundas, etiquetas, cintas, marcadores de cable y mucho más
- La impresora viene con Brady Workstation Laboratory Identification Software que permite comenzar a diseñar etiquetas profesionales de forma
- Este conjunto de programas combina aplicaciones de software de uso frecuente para crear etiquetas de identificación de laboratorio
Especificaciones
Industrial Printer | |
Transferencia térmica | |
288,00 mm | |
460,00 x 252,00 x 288,00 mm | |
Con función de Peel y Brady Workstation LAB Suite | |
150,00 mm/s | |
Brady Workstation LAB Suite | |
i7100-600P-EU-LABS |
Pantalla táctil en color | |
252,00 mm | |
460,00 mm | |
monocromo/a | |
Módulo de despegue y presentación preinstalado. Se suministra con un cable de alimentación de la UE, 2 núcleos de cinta vacíos, un cable USB, un CD del producto que contiene el controlador, el manual de usuario en varios idiomas, el manual de configuración/ajustes en inglés, un manual de usuario impreso en inglés y Brady Workstation Laboratory ID Suite | |
600 ppp | |
Adaptador de AC |