Learn More
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™
Cinta duradera perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
Marca:  Brady™ 104447
44.41 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11791216
  • 47.70€ / 1 paquete
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Larga duración
  • Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
  • El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
  • Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
Extracción indolora
  • No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
  • Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
Gran visibilidad
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
  • El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
  • La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
  • Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
Especificaciones
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Caucho, Permanente
Cinta
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas
20/paq.
De 0° a 130 °F
0,008 in
8 in
3 in
TS-76.20-514-COR-WT-20
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más)
Blanco
Poliéster
115 unidades Gardner
Con forma de L
De -18 °C a +54 °C
0,201 mm
20,32 cm
76,20 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™ > Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe; blanco; tamaño: 5,08 x 12,7 mm (3 x 8 pulg.); forma: l