Learn More
Brady™ Marcadores de esquinas para marcado de suelos ToughStripe™
Cinta duradera perfecta para marcar zonas de almacenamiento de sedimentos y resbaladizas, así como otras áreas designadas
Marca: Brady™ 104430
29.31 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Descripción
Larga duración
- Resiste el tráfico de carretillas sin desgarrarse ni levantarse
- El diseño de perfil bajo minimiza los desgarros y arañazos de patines, gatos para plataformas, etc.
- Fabricadas con poliéster resistente y adhesivo agresivo
- No dejan trozos ni escamas cuando se retira: salen de una sola pieza
- Retirada limpia sin ningún residuo adhesivo antiestético ni daños en el suelo
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva
- El perfil bajo minimiza la acumulación de residuos por los bordes que se produce con marcas de suelo más gruesas (extruidas)
- La superficie resiste marcas y manchas y se limpia para quedar como nueva
- Disponibles en varios colores de alto impacto.
Especificaciones
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Caucho, Permanente | |
Cinta | |
Para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para indicar la ubicación de equipos de seguridad y salidas | |
20/paq. | |
De 0° a 130 °F | |
0,008 in | |
5 in | |
2 in | |
TS-50.80-514-COR-RD-20 |
Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) | |
Rojo | |
Poliéster | |
115 unidades Gardner | |
Con forma de L | |
De -18 °C a +54 °C | |
0,201 mm | |
12,7 cm | |
50,80 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Productos de laboratorio de uso diario
Desde toallitas húmedas a cubos de basura, pasando por etiquetas y forros: ahorre en todos ellos.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24