Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo imprimibles por transferencia térmica
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para códigos de barras e identificación general, así como para volver a identificar cassettes para tejidos
366.00€ - 750.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UL, RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
Color | Blanco |
Acabado | Semisatinado |
Formato | Etiqueta |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15344770
|
Brady™
116413 |
2,54 x 5,08 cm | Varios modelos de impresora | 3000/paq. |
750.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11562985
|
Brady™
062679 |
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 pulg.) | Impresora de transferencia térmica BBP™11 | 10.000/paq. |
710.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13069302
|
Brady™
142210 |
0,64 x 1,9cm (0,25 x 0,75 pulg.) | Varios modelos de impresora | 3000/paq. |
415.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15287206
|
Brady™
142212 |
1,9 x 1,9cm (0,75 x 0,75 pulg.) | Varios modelos de impresora | 3000/paq. |
415.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15379360
|
Brady™
116414 |
2,54 x 5,08 cm | Impresora de transferencia térmica BBP™11 | 1500/paq. |
448.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13079302
|
Brady™
142211 |
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 pulg.) | Varios modelos de impresora | 3000/paq. |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Acabado semisatinado
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Blanco | |
Etiqueta | |
2 años | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,0073 in |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Paño de vinilo | |
De -40 a 175 °F | |
55 lb/pulgadas |