Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo imprimibles por transferencia térmica
Código de producto. 15344770 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in)
0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in)
1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in)
2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in)
2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in)
Para utilizar con (equipo):
BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm
Cantidad:
10.000/paq.
1500/paq
1500/paq.
3000/paq
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 1500
paquete de 3000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (equipo) Cantidad Tamaño de la unidad
15344770 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 3000/paq. 1 rollo
11562985 2,54 x 1,27 cm (1 x 0,5 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 10.000/paq. 1 rollo
30041437 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in) Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 3000/paq paquete de 3000
30041468 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in) Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 3000/paq paquete de 3000
13069302 0,64 x 1,9 cm (0,25 x 0,75 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 3000/paq. 1 rollo
30041404 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in) Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500/paq paquete de 1500
15287206 1,9 x 1,9 cm (0,75 x 0,75 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 3000/paq. 1 rollo
13079302 0,477 x 2,54 cm (0,188 x 1 in) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm 3000/paq. 1 rollo
15379360 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in) Impresoras de núcleo BBP11, BBP12 y THT de 25 mm 1500/paq. 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15344770 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 116413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    662.03€ / 1 rollos
    Ahorro 124.97€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para códigos de barras e identificación general, así como para volver a identificar cassettes para tejidos
  • Disponibles en varios tamaños
  • Acabado semisatinado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2002/95/CE
Descripción Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Tipo de adhesivo Reposicionable
Color Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Etiqueta
Material Paño de vinilo
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, marcado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Vida útil 2 años
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +175 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Resistencia a la tracción 55 lb/pulgadas
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0,185 mm
Repetición vertical (métrico) 28,58 mm
Dimensiones (L x An) 2,54 x 5,08 cm (1 x 2 in)
Longitud (imperial) 2 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 50,80 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 55.88 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,08 cm
Alternate Part Number THT-17-498-3