Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo imprimibles por transferencia térmica
Etiquetas de tela de vinilo reposicionables para códigos de barras e identificación general, así como para volver a identificar cassettes para tejidos
Marca: Brady™ 142212
Detalles adicionales : Peso : 0.44680kg
Descripción
- Disponibles en varios tamaños
- Acabado semisatinado
Especificaciones
UL, RoHS 2002/95/CE | |
Caucho, Reposicionable | |
Semisatinado | |
Paño de vinilo | |
Varios modelos de impresora | |
2 años | |
Cuadrada | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,0073 in | |
21,59 mm | |
0,75 in | |
0,75 in |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Para identificación de laboratorio, cassettes de tejido | |
1 | |
3000/paq. | |
De -40 a 175 °F | |
55 lb/pulgadas | |
0,185 mm | |
1,9 x 1,9cm (0,75 x 0,75 pulg.) | |
19,05 mm | |
19,05 mm |