Learn More
Brady™ Señales: Flechas direccionales
Las flechas de suelo ToughStripe™ están hechas de un material duro y resistente para que pueda pasar menos tiempo reemplazando la cinta dañada o desgastada. Se pueden colocar una vez, y listo.
146.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Material | Poliéster |
Temperatura máx. (imperial) | 130 °F |
Temperatura mín. (imperial) | 0 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a 54 °C |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11737084
|
Brady™
104416 |
Negro |
146.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
130 °F | |
De -18 °C a 54 °C |
Poliéster | |
0 °F | |
Arrow |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Señales: Flechas direccionales