Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster indicadoras/antimanipulación LABXPERT™
Las etiquetas de poliéster indicadoras de/manipulación LABXPERT™ están fabricadas de vinilo antimanipulación (B-351) que está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
Marca: Brady™ 060974
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
- Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Los cartuchos todo en uno incluyen suministro de etiquetas y cinta de la serie R6000
Especificaciones
RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE | |
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo | |
No estéril | |
Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ | |
200/paq. | |
De -40 °C a +80 °C | |
0,071 mm | |
2 in | |
1 in |
Montaje en superficie | |
Negra, Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Frascos, identificación general, indicación antimanipulación | |
1 | |
Rectángulo | |
0,0028 in | |
1 x 2 in | |
50,8 mm | |
2,54 cm |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de poliéster indicadoras/antimanipulación LABXPERT™ > 2,0 x 1 pulg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido