Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate perfecta para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
Marca: Brady™ 060934
Descripción
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
No estéril | |
Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ | |
450/paq. | |
(de –320 a 250 °F) | |
0,0019 in | |
22,23 mm | |
1,12 in | |
0,5 in | |
19,05 mm |
Negro, Blanca, Translúcido | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo, vial | |
1 | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +121 °C | |
0,048 mm | |
0,5 x 1,125 pulg. | |
28,58 mm | |
12,70 mm |