Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate perfecta para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
Marca: Brady™ 060928
Descripción
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
No estéril | |
Impresoras iDXPERT™, LabXpert™ | |
1 rollo | |
De -196 °C a +121 °C | |
0,048 mm | |
9,14 m | |
31,75 mm | |
3,17 cm |
Negro, Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta | |
Frascos, tubo cónico, identificación de laboratorio, tubo, vial | |
1 | |
(de –320 a 250 °F) | |
0,0019 in | |
30 x 1.25 in. | |
19 in | |
1,2 in | |
31,75 mm |